01-6100
Antimony standard solution
1000 ppm Sb, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinônimo(s):
Antimony(III) chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1000 ppm Sb
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?