01-4330
Hidróxido de amônio
SAJ first grade, 28.0-30.0% NH3
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
disponibilidade
available only in Japan
concentração
28.0-30.0% NH3
pH
11.7 (20 °C)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?