10109339001
Roche
Sorbitol Dehydrogenase (SDH)
from sheep liver
Sinônimo(s):
SDH, Sorbitol Dehydrogenase, sorbitol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep liver
Formulário
lyophilized
atividade específica
~40 units/mg protein (At 25 °C with D-fructose as the substrate.)
peso molecular
115 kDa
embalagem
pkg of 10 mg (60 mg lyophilizate)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
0.16 mg/mL Biuret
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH ideal
7.5
solubilidade
water: 60 mg/mL, clear, colorless
adequação
suitable for ELISA applications
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
ADH <0.00182%
GIDH <0.00152%
Glucose-DH <0.00182% (NAD as coenz.)
LDH <0.00167%
MDH <0.00198%
NADH oxidase 0.00532%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
sheep ... SORD(101115280)
Descrição geral
Sorbitol dehydrogenase (SDH) from sheep liver has a molar mass of 152kDa. The protein is a tetramer of four identical subunits. Each of these subunits has 355 amino acid residues, of which 10 are cysteine residues. Each subunit contains a zinc atom at the active site, which is associated with three protein ligands and a water molecule. The zinc atom associates with the oxygen of the sorbitol hydroxyl or of the fructose carbonyl interconverted during catalysis.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Stabilizers: Maltose is used as stabilizer.
Storage conditions (working solution): An aqueous solution is stable at 2 to 8 °C for several weeks.
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?