Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
ZSR240RLT0
Milli-Q
Sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240L 
greener alternative
Pure RO water production station for two 3.5 L Switch SQ tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
16 kg operating weight (35.3 lb) (with two SQ Switch 3.5 L tanks)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
60 L/day max. usage
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 39.2 cm (15.4 in.) × 22 cm (8.7 in.)
peso
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tanks
entrada
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
type 3 water (RO water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240L fornece água pura por osmose reversa (OR) a dois tanques móveis SQ Switch de 3,5 l. Os tanques são facilmente transferidos para os sistemas de purificação Milli-Q® SQ 200 para produzir água ultrapura fresca em vários locais do laboratório. Graças aos tanques móveis SQ Switch, o sistema de água se adapta a qualquer configuração de laboratório: a unidade de produção de água de OR é colocada ao lado de uma fonte de água potável, enquanto os módulos de dispensação ultrapura ilimitados podem ser posicionados em qualquer lugar do laboratório ou do prédio com uma tomada elétrica. Isso permite uma instalação flexível que pode ser facilmente adaptada e dimensionada de acordo com as mudanças nos requisitos do laboratório. Essa configuração de tanque duplo é adequada para laboratórios maiores que têm requisitos maiores de água ultrapura.
Características e benefícios
A estação de produção Milli-Q® SR 240L faz parte de uma das 6 configurações predefinidas (Milli-Q® SQ 240L) disponíveis para o Milli-Q SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável aos requisitos e à evolução do laboratório. Essa estação de produção de água de OR oferece:
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água de OR pura recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h); O circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; Alto desempenho mantido pelo enxágue automático da membrana de OR
  • A válvula de gravidade (opcional) permite que você dispensa a água de OR em até 6 l/h diretamente da base do tanque SQ Switch
  • A configuração compacta e o manual e os vídeos de instalação autoguiados permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • Escalabilidade ilimitada com uma estação de produção de água pura de OR capaz de alimentar vários sistemas autônomos Milli-Q® SQ 200 autônomos de dispensação ultrapura. Isso permite a expansão das atividades do laboratório, limitando o investimento orçamentário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Quando combinado com o módulo autônomo de dispensação de água ultrapura Milli-Q® SQ 200, os laboratórios se beneficiam de:
  • Dispensação manual simples que permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura a uma taxa de fluxo variável, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • Resistividade ultrapura confiável de 18,2 MΩ·cm de resistividade e qualidade da água ultrapura (Tipo 1), indicada rapidamente por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • Água ultrapura recém-dispensada disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, graças ao tanque móvel SQ Switch
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Este número de catálogo não inclui:
  • Cartucho
  • SQPAK Tanques Switch de 3,5 l SQ
  • Válvula de gravidade Q ou cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
  • Módulo de dispensação de ultrapura – Sistema de purificação Milli-Q® SQ 200
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany