Documentos Principais
YY3029316
Millipore
Suporte de filtro de 293 mm, aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Altura
29.3 cm (11.5 in.)
Nível de qualidade
Comprimento
29.3 cm
peso
21.4 kg (47.2 lb)
Aplicação
Aplicações de pequeno volume