Documentos Principais
YY2004045
Millipore
Braçadeira de 1 1/2 pol. TC
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
Descrição geral
Braçadeira 1 1/2 pol. TC para carcaças sanitárias de cartuchos Milligard