Documentos Principais
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Diâmetro
7.5 mm (2 in.)
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube