Documentos Principais
XX6700024
Millipore
Válvula de ventilação/escape, 9 bar
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Válvula de alívio de pressão, Válvula de alívio de pressão de 9 bar
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
Parâmetros
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibilidade
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
for use with PL-1 Cartridge Housings
for use with PS-1 Cartridge Housings
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Millipore tem uma ampla gama de conectores, adaptadores, válvulas, medidores e mangueiras que podem ser usados com os sistemas de filtração Millipore. À exceção dos casos explicitados, o material usado na sua fabricação é aço inoxidável série 300.
Conectores Tri-Clamp (TC) por convenção são referidos como 1 1/2 pol., 2 pol. etc. Conectores TC de 1 1/2 pol. são compatíveis com tubos com D.E. de 1 pol. ou 1 1/2 pol. Conectores TC de 2 pol. são compatíveis apenas com tubos com D.E. de 2 pol.
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.