Documentos Principais
XX1104700
Millipore
Sistema asséptico Sterifil, 47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
fabricante/nome comercial
Sterifil®
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
20.3 cm (8 in.)
Diâmetro
10.8 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
13.8 cm2
diam. do pré-filtro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
conector
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Sterifil Aseptic System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema asséptico Sterifil® foi projetado como uma ferramenta para aplicações de filtração gerais e filtração de amostras para análise de particulados e contaminação biológica. A unidade fechada protege a amostra e o filtrado de contaminação ambiental. Suporte e funil Sterifil estão disponíveis separadamente (sem frasco de recebimento e tampa) para usar com frascos de filtro padrão de 1 l ou coletores com várias posições.
Dependendo do filtro de membrana selecionado, os produtos Sterifil podem ser usados para diversas aplicações, inclusive monitoramento de biocarga e enumeração de organismos em amostras.
Recursos & Benefícios:
•A unidade fechada protege amostras e filtrado de contaminação ambiental
•O dispositivo é autoclavável com a membrana posicionada para aplicações estéreis com menos resíduos
•Bomba manual opcional para filtração no sítio
Aplicações:
filtração geral, filtração baseada no campo (com bomba manual opcional), monitoramento de biocarga, contagem de microrganismos, processos de filtração que requerem que a membrana seja retida
Princípio
Vácuo
Informações legais
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany