Documentos Principais
WX0008
Supelco
Água
suitable for HPLC, suitable for EPA 200.8 and EPA 200.7
Sinônimo(s):
high purity solvents
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
Nome do produto
Água, HPLC
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo. (from manufacture date)
técnica(s)
HPLC: suitable
resíduo de evaporação
≤2 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
general analytical
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Expiration Dated
HPLC
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear liquid, free from particulatesColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)150ppt maxGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorTo pass testRefractive index (n 25/D)1.3320-1.3340UV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 254 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 - 400 nm0.005AU max
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Água for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Água
Água Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Água
Água for inorganic trace analysis, ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Água
Acetonitrilo gradient grade OmniSolv®
Supelco
AX0142
Acetonitrilo
Água for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Água