Documentos Principais
UFSC050MT
Millipore
Kit de manutenção de célula agitada de 50 ml Amicon® (conjunto de barra de agitação, 2 vedações cada, kit de tubos)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinônimo(s):
Kit de células agitadas de 50 ml, Kit de manutenção Amicon
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Nível de qualidade
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon®
Parâmetros
50 mL process volume
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
11.7 cm (4.6 in.)
diâmetro do filtro
44.5 mm
área de filtração
13.4 cm2
Condições de expedição
ambient
Aplicação
O modelo de células agitadas Amicon permite altas taxas de vazão com soluções de concentração de até 10% de macrossoluto. A mesma unidade é capaz de concentração rápida ou remoção do sal seguida de concentração.
Princípio
Pressão
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.