Documentos
UFC201024
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 10 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 10 kDa, volume de amostra de 2 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Parâmetros
2 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
119.7 mm
Diâmetro
15.9 mm
área de filtração
1 cm2
volume
2 mL
tamanho de poro
10 kDa MWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® Ultra-2 proporcionam ultrafiltração rápida. Eles têm o potencial de recuperar altos fatores de concentração e concentrado fácil a partir de matrizes de amostras diluídas e complexas. Dispositivos Amicon® Ultra-2 são fornecidos em forma não estéril e somente para uso único.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membranas Ultracel® de limite de peso molecular de 10.000 daltons.
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos.
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares.
  • Remoção de primers, limpeza de PCR, remoção de ligantes ou marcadores macromoleculares de uma mistura de reação, e remoção de proteínas antes de HPLC.
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas.
  • Exclusão por tamanho e fracionamento de proteínas.
A unidade de filtro para centrífuga Amicon ® Ultra-2 foi usada para:
  • reduzir grandes volumes de fluidos biológicos antes de isolar vesículas extracelulares (VE) ou para concentrar VEs
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos (amostras de DNA ou RNA, de fita simples ou dupla), microrganismos, eluatos de colunas e amostras purificadas
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares, remoção de primers, ligantes ou marcadores moleculares de uma mistura de reação e remoção de proteínas antes da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)
  • Dessalinização, troca de tampão ou diafiltração
Características e benefícios
  • A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 10 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%
  • Concentra 2 ml em até 15-70 μl
  • Recuperação típica de 98%
  • Tempo de processamento rápido: Tempo de centrifugação de 10 a 30 minutos
  • Parada completa integrada
  • Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
  • Amicon® Ultra 10K 24PK de 2 ml
  • Concentra 2 ml em até 15-70 μl
  • 98% de recuperação da amostra
  • Tempo de processamento rápido - 10 a 30 minutos de centrifugação
  • Parada completa integrada
  • Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
Ligação
Substitui: 4205
Outras notas
O dispositivo Amicon® Ultra-2 é fornecido com dois tubos. Durante a operação, um tubo é usado para coletar o filtrado; o outro tubo destina-se a tampar o dispositivo durante a concentração e posteriormente recuperar a amostra concentrada. Dispositivos de filtro para centrífuga Amicon Ultra-2 destinam-se somente ao uso em pesquisa e não são para uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Bao Quoc Tran et al.
Data in brief, 6, 68-76 (2016-01-23)
A reference monoclonal antibody IgG1 and a fusion IgG protein were analyzed by top- and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques including electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) to investigate heterogeneity of glycosylated
Artigos
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
Conteúdo relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.