Documentos Principais
TT-10L-BK
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma do anticorpo
unpurified
Nível de qualidade
clone
monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicação
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3