Documentos Principais
TGFBMAG-64K-03
Millipore
Kit de esferas magnéticas MILLIPLEX® TGFß de 3 analitos - Ensaio imunológico multiplex
for quantification of TGFß1, TGFß2 and TGFß3 in multiple species
Sinônimo(s):
Ensaio 3 Plex TGFß, Kit de esferas magnéticas de TGFß
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
horse, human, nonhuman primates, feline, pig, mouse, rat, canine
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-128%
sensitivity: 8-12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O sistema do fator de crescimento transformador beta (TGFβ), uma superfamília de citocinas, bem como de vias de sinalização, é altamente conservado em todo o reino animal. O TGFβ age no desenvolvimento de células imunes, angiogênese, cicatrização de feridas e desenvolvimento embrionário e ósseo, além de desempenhar um papel fundamental na resposta imune, cardiopatias e câncer. Em seu estado normal, o TGFβ é uma das poucas classes de proteínas capazes de inibir o crescimento celular interrompendo a mitose na fase G1, induzindo a diferenciação celular ou apoptose. Entretanto, durante a oncogênese, mutações na via de sinalização do TGFβ resultam em resistência das células tumorais aos efeitos do TGFβ de funcionamento normal, o que acarreta uma proliferação desregulada. Pesquisas iniciais indicam que a VE-caderina pode potencializar a via de sinalização do TGFβ mutado.
O painel de TGFβ 1, 2 e 3 MILLIPLEX® é um kit de 3 analitos que pode ser usado para a quantificação simultânea dos analitos a seguir em amostras de soro, plasma e culturas de células/tecidos: TGFβ1, TGFβ2 e TGFβ3. A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Aplicação
  • Analitos: TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3
  • Espécies recomendadas: Além da espécie humana, TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 podem ser detectados em amostras de soro das seguintes espécies: camundongo, rato, miniporco, hamster, porco da índia, macacos Rhesus e Cynomolgus. Além disso, o TGF-β1 e o TGF-β2 podem ser detectados no soro de cavalo, coelho e cão. No entanto, não foi determinada a quantidade exata de reatividade cruzada.
  • OBSERVAÇÃO: Este ensaio requer um tratamento de acidificação da amostra usando os reagentes e o protocolo fornecidos.
  • Tipos de amostra recomendados: soro, plasma, sobrenadantes e lisados de células/tecidos
  • Diluição recomendada das amostras: 25 μl por poço de uma diluição de 1:30 após tratamento de acidificação das amostras de soro e plasma; as amostras de cultura de células/tecidos podem precisar de diluição antes do tratamento de acidificação (vide os detalhes no protocolo).
  • Tempo de corrida do ensaio: De um dia para o outro (16-18 horas) a 2-8 °C ou, alternativamente, 2 horas em temperatura ambiente (20-25 °C).
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Doença cardiovascular, doença inflamatória crônica, doenças imunes, doença inflamatória, artrite reumatoide
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Samantha M Logan et al.
PeerJ, 7, e8116-e8116 (2019-11-26)
To conserve energy in times of limited resource availability, particularly during cold winters, hibernators suppress even the most basic of physiologic processes. Breathing rates decrease from 40 breaths/minute to less than 1 breath/min as they decrease body temperature from 37
Lingwen Ying et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 14, 4661-4670 (2021-12-09)
We aimed to explore the immunological characteristics and cytokine profile of the initial stage of type 1 diabetes. In total, 123 age- and sex-matched subjects with newly diagnosed classic type 1 diabetes mellitus (T1ADM), fulminant type 1 diabetes mellitus (FT1DM)
Maria Björmsjö et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 74(3), e65-e72 (2021-12-16)
Compared to formula-fed infants, breastfed infants have a lower risk of infections. Two possible reasons for this are the presence of the anti-infective and anti-inflammatory protein lactoferrin and the lower level of iron in breast milk. We explored how adding
Decha Pinkaew et al.
Communications biology, 5(1), 157-157 (2022-02-25)
Fortilin is a 172-amino acid multifunctional protein present in both intra- and extracellular spaces. Although fortilin binds and regulates various cellular proteins, the biological role of extracellular fortilin remains unknown. Here we report that fortilin specifically interacts with TGF-β1 and
Inmaculada Parrilla et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-08)
In the context of porcine embryo transfer (ET) technology, understanding the tightly regulated local uterine immune environment is crucial to achieve an adequate interaction between the transferred embryos and the receiving endometrium. However, information is limited on the uterine immune
Conteúdo relacionado
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TGFBMAG-64K-03