SYMBDFS01
Diamond cutting file kit
For Steritest® ampoule breaker
Sinônimo(s):
Breaker metal
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The Diamond cutting file kit is an optional accessory of Steritest® ampoule breaker.
Aplicação
Diamond cutting file kit is used with glass ampoules.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany