Key Documents
SX0255
Supelco
Acetato de sódio
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-823-8
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
forma
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
58 °C
temperatura de transição
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubilidade
soluble 613 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Outras notas
Substrato enzimático para acetato quinase (EC 2.7.2.1)
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1