Key Documents
SX0143J
Supelco
Gel de sílica
28-200 Mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
Número do índice EC:
231-545-4
forma
powder or crystals
cor
white
tamanho de partícula
<2 mm
28-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color: White
Form: Crystals to powder
Mesh size (28-200): 80% min
Suitability for moisture absorption: To pass test