SVSP50205
Membrana de microfiltração Durapore, superhidrofóbica
for separation
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code SVSP
Superhydrophobic
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
Parâmetros
≥1.3 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psi)
técnica(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
área de filtração
400 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
≥145 μm × 175 μm
tamanho de poro
5.0 μm
Descrição geral
SVSP é uma membrana super hidrofóbica com tamanho de poro de 5,0 μm projetada para a remoção completa de partículas e microorganismos maiores que 5,0μm. A membrana é feita de fluoreto de polivinilideno modificado, suportada por poliéster não tecido. A membrana é tratada com um processo validado que a torna um dos materiais mais fóbicos disponíveis. Adequada para uma ampla variedade de aplicações, incluindo ventilação de tubos e frascos.