Documentos Principais
ST1714
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G3, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAPPA(5069)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the PAPPA protein.
Recognizes the PAPPA protein.
This Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of PAPPA.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 85-195 human PAPPA, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.