Key Documents
ST1681
Sigma-Aldrich
Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3)
liquid, clone 3H8-2G3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Single Immunoglobulin and Toll-Interleukin 1 Receptor Domain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H8-2G3, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIGIRR(59307)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody supplied as ascites. Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein.
Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein in HepG2 cells.
This Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SIGIRR.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human SIGIRR (aa 1-411), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
Undiluted ascites
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HepG2 cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.