ST1641
Anti-MAP4K4 Mouse mAb (4A5)
liquid, clone 4A5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A5, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP4K4(9448)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
K-562 cells, Human breast cancer tissue