ST1507
Anti-AKR1B10 Mouse mAb (1A6)
liquid, clone 1A6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Aldo-Keto Reductase 1B10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKR1B10(57016)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HepG2 cells, Human Colon tissue, HeLa cells
Outras notas
Satow, R., et al. 2010. Clin. Cancer Res.16, 2518.