Documentos Principais
SMWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 5.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 5.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Parâmetros
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
160 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.495
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
5.0 μm pore size
84 % porosity
ponto de bolha
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Descrição geral
Código do filtro: SMWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3