SK1M018W01
Pellicon® 2 Maxi Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, C screen, 2.5 m²
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Nível de qualidade
descrição
Filter code Biomax 10
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
qualidade
400
Parâmetros
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
membrane nominal area
2.5 m2
Largura
17.8 cm , 7.0 in.
matriz
Biomax®
tamanho de poro
10 kDa filter
faixa de pH
1-14
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2