SF02F1001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
SUS Filter Powder Sintering 2 μm Code F 10 in.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE seal
stainless steel
fabricante/nome comercial
SUS Filter
disponibilidade
available only in Japan
Parâmetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
tamanho de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Multiple Steam Sterilizable