WHA10370319
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 200 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z696811, fiber filters, glass filter
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 47 mm, pack of 200
Materiais
circles
glass membrane (with organic binder)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200
fabricante/nome comercial
Whatman 10370319
Whatman Article No. 28414786 (US reference)
Diâmetro
47 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)