SCYT-91K-PX14
Painel 1 de citocinas/quimiocinas ovinas MILLIPLEX®, pré-misturadas, com 14 analitos - Ensaio imunológico multiplex
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
reatividade de espécies
sheep
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Inflamação e a resposta imune celular são essenciais para manter a homeostase. A inflamação desempenha um papel central na etiologia de muitas doenças imunologicamente relacionadas, como doenças infecciosas, respiratórias e osteoartrite, bem como doenças neurológicas, metabólicas e cardiovasculares, e até mesmo câncer. No entanto, até agora, a capacidade de medir os níveis de citocinas e quimiocinas em amostras de ovinos era limitada principalmente a ELISAs. Os pesquisadores agora têm a capacidade de medir vários biomarcadores de inflamação simultaneamente usando nosso Painel 1 de Citocinas/Quimiocinas Ovinas MILLIPLEX®, baseado na tecnologia Luminex xMAP.O Painel 1 de Citocinas/Quimiocinas Ovinas MILLIPLEX® pode ser usado para a quantificação simultânea de qualquer um ou de todos os seguintes analitos em amostras de sobrenadante de soro, plasma e cultura de tecidos: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα, VEGF-A. Nota: O protocolo recomenda uma diluição de 1:2 de amostras de soro e plasma, exceto quando se testa IL-8 (CXCL8) em amostras de soro, para as quais pode ser necessária uma diluição de amostra de até 1:8.O MILLIPLEX® oferece a mais ampla variedade de analitos em uma ampla gama de estados patológicos e espécies. Após um analito de interesse ter sido identificado, você pode confiar na qualidade que colocamos em cada kit para gerar resultados confiáveis. Além das características do ensaio indicadas no protocolo, outros critérios de desempenho avaliados durante o processo de verificação incluem: reatividade cruzada, linearidade da diluição, estabilidade do kit e comportamento das amostras (p. ex., detectabilidade e estabilidade). Além disso, cada painel e kit atende a critérios de fabricação rigorosos para garantir a reprodutibilidade de um lote para outro.Cada painel e kit MILLIPLEX® inclui:Controles de qualidade (CQs) para qualificar o desempenho do ensaioComparação do padrão (calibrador) e lotes de CQ com um lote de referência para garantir a consistência de um lote para outroMatriz sérica otimizada para mimetizar o ambiente nativo do analito em amostras de soro e plasmaCoquetéis de anticorpos de detecção desenvolvidos para gerar perfis de analitos consistentes no painelO Painel 1 de Citocinas/Quimiocinas Ovinas MILLIPLEX® lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas.
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
O painel de citocinas multiplex com base em esferas de citocinas/quimiocinas ovinas, utilizando a tecnologia Luminex® xMAP, permite a análise simultânea de 14 biomarcadores de citocinas e quimiocinas em amostras de soro, plasma e cultura de células de ovinos.Este é um ensaio com incubação de um dia para o outro.O protocolo recomenda uma diluição de 1:2 de amostras de soro e plasma, exceto quando se testa IL-8 (CXCL8) em amostras de soro, para as quais pode ser necessária uma diluição de amostra de até 1:8.Este kit pode ser usado para a análise de qualquer ou todos os analitos do painel 1 de citocinas/quimiocinas ovinas em amostras de lisados de tecido/células de ovinos e de sobrenadantes de cultura, bem como em amostras de soro ou plasma.Analitos disponíveis:IFN-γ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-10;IL-8;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Características e benefícios
Configuração: pré-misturado
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCYT-91K-PX14 | 4061842306909 |