SCC189
UM-SCC-105 Human Squamous Carcinoma Cell Line
Human
Sinônimo(s):
UMSCC-105;Squamous cell carcinoma cell line;Human squamous cell carcinoma cell line;Human SCC cell line
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
UM-SCC-105 Human Squamous Carcinoma Cell Line,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Aplicação
- Each vial contains >= 1X106 viable cells.
- UM-SCC-105 cells are verified to be of human origin and negative for mouse, rat, Chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate interspecies contamination, as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
- Cells tested negative for infectious diseases against a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services (Cells are HPV18-Positive.)
- Cells tested negative for mycoplasma.
Características e benefícios
Descrição-alvo
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3