SCC116
GT1-7 Mouse Hypothalamic GnRH Neuronal Cell Line
Mouse
Sinônimo(s):
GT1-7 hypothalamic cell line, GT1-7 neural cell line
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GT1-7 Mouse Hypothalamic GnRH Neuronal Cell Line, GT1-7 cells can be used as an in vitro model of GnRH-secreting neurons of the hypothalamus.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Endocrine
Neuroscience
Qualidade
• Cells tested negative for infectious diseases by a Mouse/Rat Comprehensive CLEAR panel PCR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells tested negative for mycoplasma contamination.
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1