SCC069
HSC-T6 Rat Hepatic Stellate Cell Line
Rat
Sinônimo(s):
HSC, Perisinusoidal cells, Ito cells, Hepatic lipocytes, Hepatic pericytes
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HSC-T6 Rat Hepatic Stellate Cell Line, The HSC-T6 rat hepatic stellate cell line is a valuable cell model for studies of retinoid metabolism based on their similar retinoid phenotype as primary cells.
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Metabolism
Infectious Diseases
Inflammation & Immunology
Stem Cell Research
Liver Physiology
Componentes
Qualidade
• Cells tested negative for infectious diseases by a Mouse/Rat Comprehensive CLEAR panel PCR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells tested negative for mycoplasma contamination.
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3