Documentos Principais
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Sinônimo(s):
Montage PCR Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
100 μL sample volume (per well)
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho da placa
384 wells
tamanho de poro
pore sizeproprietary
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: PCR
Aplicação
Purification of PCR products
Research Category
Nucleic acid
Características e benefícios
Proprietary membrane
Componentes
Does not include reagents
forma física
Color Code: Clear
Outras notas
Automation Compatible: No
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany