RAWP05000
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 50 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain white filter
Nível de qualidade
descrição
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
50 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
5%
índice de refração
n/D 1.512
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Descrição geral
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3