RATF29325
Membrana MF-Millipore
pore size 1.2 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Triton-free, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Parâmetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
180 μm
extraíveis gravimétricos
<2%
índice de refração
n/D 1.512
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
Descrição geral
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3