PHWP09025
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,3 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.3 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2%
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.3 μm pore size
77 % porosity
ponto de bolha
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
- Bioassays
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3