Documentos Principais
P3C005C01
Millipore
Pellicon® 3 Cassette with ULTRACEL® 5 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Materiais
polypropylene cap (end cap)
Nível de qualidade
linha de produto
Pellicon®
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable
Altura
2.3 cm (0.9 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1