Documentos Principais
P2C010C01
Millipore
Módulo de ultrafiltração Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module PLCGC C 0.1 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.1 m2
Área nominal da membrana
0.1 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Descrição geral
O Pellicon® 2 Ultrafiltration PLCGC Mini Cassette define o padrão em dispositivos de filtração de fluxo tangencial no estilo cassete. O P2C010C01 foi projetado tendo em mente o aumento de escala do processo e o desenvolvimento de aplicações.
A membrana de polietersulfona PLCGC da Millipore tem estruturas sem vazios que protegem contra o vazamento de solutos por meio de microdefeitos normalmente associados a vazios sob as camadas finas das membranas de UF convencionais. Essas membranas sem vazios são mais permeáveis, resultando em alto fluxo com retenção de produto equivalente ou superior. Essas membranas sem vazios oferecem as vantagens do processamento rápido e de alto rendimento e de sistemas menores.
O módulo Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration apresenta uma área de filtração de 0,1 m2 com um tamanho de poro de 10 kDa NMWCO.
Aplicação
Concentração, dessalinização ou troca de tampão de:
  • soluções de proteína
  • soluções de polissacarídeos
  • suspensões de vírus
colheita, lavagem ou clarificação de:
  • culturas e lisados celulares
  • suspensões coloidais,
  • culturas virais
Características e benefícios
  • Tela tipo C (tela grossa)
  • Membranas sem vazios de ponta para atender a praticamente qualquer desafio de separação
  • Caminho de fluxo curto para maior fluxo e capacidade de separação de maior resolução
  • Escolha de configuração do canal de fluxo, proporcionando capacidade de otimização do processo
  • Predizível, rápido, escalonamento
  • Escalonamento linear real, desde módulos de tamanho de laboratório até conjuntos industriais para processamento de milhares de litros
  • Com maior resolução, melhores rendimentos e resistência superior à contrapressão
  • As membranas Ultracel são membranas compostas fundidas em um substrato microporoso para membranas sem defeitos com adesão superior
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Requisitos de pré-filtração: 100 µm
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: depois de lavagem com água
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2