OP97
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22C2, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTOR(2475)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1.7 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-10 g/ml, see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Jurkat or HeLa cells
Outras notas
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.