OP15
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2-3 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker, heat or trypsin pre-treatment required, see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory 2, 215.