NE1017
Anti-Pan-Neuronal Neurofilament Marker Mouse mAb (SMI-311)
liquid, clone SMI-311, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMI-311, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1, IgGM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat brain or rat CNS cytoskeletal preparations
Outras notas
Tsunoda, I., et al. 2003. Am. J. Pathol.162, 1259.
Ulfig, N., et al. 1998. Cell Tissue Res.291, 433.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1