NE1015
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail Mouse mAb (SMI-22)
liquid, clone SMI-22, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-GFAP Cocktail
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMI-22, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, guinea pig, porcine, sheep, canine, rat, chicken
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, trypsin or heat pre-treatment required)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Astrocytes or cytoskeletal preparations
Outras notas
McLendon R.E., et al. 1986. J. Neuropathol. Exp. Neurol.45, 692.
Pegram, C.N., et al. 1985. Neurochem. Pathol.3, 119.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1