NA12/25
Diafragma para válvula NOVASEPTIC®
PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
31411800
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
valve (Diaphragm, PTFE)
Nível de qualidade
Características
hydrophobic (Surface)
Parâmetros
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
peso
0.01 kg (0.022 lb)
Aplicação
O corpo da válvula e o diafragma aplicados podem ter limites de temperatura e/ou pressão de design diferentes. O componente mais fraco do produto montado determina os limites máximos de temperatura e pressão de design.
Embalagem
O diafragma é embalado em uma caixa fechada.
Outras notas
Todos os diafragmas são fabricados com materiais em conformidade com os regulamentos da FDA §177,2600 e fornecidos com declaração. O diafragma atende aos testes biológicos da USP para plásticos, Classe VI.
Informações legais
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany