Documentos Principais
NA-10X2ML-U
Millipore
Anti-N (clone BO3), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
BO3, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 10 × 2 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7-9
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicação
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2