MIX0200L103-M
Mobius® control box unit, 120 V
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
120 V, 50 - 60 Hz
Nível de qualidade
400
EQ1
Materiais
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parâmetros
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altura
45.7 cm (18 in.)
Largura
38 cm (15 in.)
cabo C
250 cm (98.4 in.)
Profundidade
21.3 cm (8.4 in.)
peso
13.5 kg (29.76 lb)
conector
connector (separate types for each country)
compatibilidade
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Especificações