Documentos Principais
MISP00013
Millipore
Tampa de proteção sobressalente Microfil®
For use with Microfil® filtration systems
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Microfil®
entrada
sample type food(s)
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibilidade
for use with Microfil® filtration systems
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A tampa protetora sobressalente é uma peça adicional do sistema de filtração Microfil®. O sistema de filtração Microfil® é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. A tampa protetora sobressalente é usada somente durante o transporte para manter o frit no lugar.
Aplicação
O protetor de capa sobressalente é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil® usado na análise microbiológica geral de cerveja, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, análise ambiental, teste de carga biológica e monitoramento de água.
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany