MISP00006
Kit de peças de reposição da alavanca Microfil®
For use with Microfil® filtration system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Microfil®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibilidade
for use with Microfil® filtration system
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O kit de peças de reposição da alavanca é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil®. O sistema de filtração Microfil® é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. O design de empurrar e encaixar dos funis Microfil® permite que se fixem de modo hermético ao coletor, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. O kit da alavanca auxilia como um sistema de suporte para o funcionamento eficiente do sistema de filtração.
Aplicação
O kit de peças de reposição da alavanca é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil® usado na análise microbiológica geral de cerveja, água engarrafada, análises de produtos farmacêuticos, análise ambiental, testes de biocarga e monitoramento de água.
Componentes
- Haste
- Mola
- Anel
- Junta
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany