Documentos Principais
MISEVTXRU
Millipore
Centrífuga-U MilliSentials
US/Canada Power Plug
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
JB.11
entrada CA/CC
100 V / 240 (∼(50/60 Hz))
Parâmetros
4 mm (Orbit)
Fixed, 3100 +/- 10% rpm speed
L × P × A
9.4 cm × 9.9 cm × 6.6 cm
peso
0.4 kg (1 lb)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A centrífuga MilliSentials oferece uma agitação vigorosa para amostras líquidas dentro de recipientes vedados. O design compacto e potente abriga tubos com volumes de 0,2 a 50 ml, frascos com volumes de 2,0 a 10 ml e frascos quadrados de até 150 ml.
Aplicação
Centrifugação
Características e benefícios
A tecnologia de equilíbrio dinâmico oferece um controle suave da velocidade, operação silenciosa e excesso de vibração mínimo.
O design compacto e moderno minimiza a perda de espaço de bancada.