Documentos Principais
MHSTCMAG-70KPXBK
Millipore
Painel pré-misturado de linfócitos T de camundongo de alta sensibilidade MILLIPLEX® - embalagem a granel (ocupa menos espaço) - ensaio imunológico multiplex
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Kit de células T de alta sensibilidade, Painel de células T de camundongo
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(LIX)
standard curve range: 3.42-14,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis essenciais nas respostas imunes adaptativas e inatas. O termo “citocinas” é um termo genérico que inclui miocinas (produzidas por células musculares), linfocinas (produzidas por linfócitos Th ativados), interleucinas (que atuam como mediadoras entre os linfócitos T) e quimiocinas (responsáveis pela migração dos linfócitos T). Sendo um dos mecanismos regulatórios do sistema imunológico, as citocinas atuam nas fases de reconhecimento, ativação ou efetora de uma resposta imune, modulando o desenvolvimento e as atividades funcionais dos subtipos de linfócitos T, linfócitos B e células mieloides. A pesquisa envolvendo citocinas tem um papel importante para que se obtenha um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente aquelas respostas que fazem parte do processo inflamatório.
Níveis baixos de inflamação estão envolvidos em muitos estados clínicos e subclínicos de doenças, tais como doenças autoimunes e cardiovasculares, diabetes, distúrbios neurológicos e câncer. Portanto, a medição em níveis de picograma das citocinas é essencial para entender a patogênese dessas doenças.
O painel de esferas de linfócitos T de alta sensibilidade de camundongos MILLIPLEX® deve ser usado para a quantificação simultânea de qualquer uma ou de todas as 18 citocinas de camundongo a seguir: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, KC, LIX, MCP-1, MIP-2 e TNFα em amostras de plasma, soro e sobrenadante de cultura de células/tecidos de camundongo. Este painel fornece aos pesquisadores biomédicos ferramentas de qualidade para o estudo da doença inflamatória de baixo nível.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Aplicação
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2 TNFα
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma cultura de tecidos ou outros meios
  • Diluição recomendada da amostra: pura ou soro ou plasma diluído a 1:2
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Resposta imune Distúrbios metabólicos Doença inflamatória crônica Doença cardiovascular
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Sensibilidade: Consulte o protocolo para obter informações sobre a sensibilidade de analitos individuais.
Informações legais
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract