Documentos Principais
MHA00PRY2
Millipore
Caldo de levedura resistente a conservantes
capacity 2 mL, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
Sinônimo(s):
Caldo PRY
About This Item
Código UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
9 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
entrada
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH
3.6±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
O caldo de levedura resistente a conservantes é usado para a detecção de leveduras resistentes a conservantes em testes de água e bebidas usando o método de filtração por membrana. O caldo PRY é um meio seletivo com baixo pH usado para detectar microrganismos deteriorantes em testes de bebidas e água. Ele é usado para isolar seletivamente e contar espécies do gênero Zygosaccharomyces.{16} O meio impede o crescimento de outras leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, que são tolerantes a concentrações mais baixas de conservantes alimentares comumente usados. A deterioração resultante do crescimento da levedura Zygosaccharomyces é ampla, o que já causou prejuízos econômicos significativos ao setor alimentício. O extrato de levedura no meio fornece os nutrientes essenciais, enquanto o manitol age como fonte de carboidratos fermentáveis e as colônias são amarelas.
Aplicação
O caldo PRY é um meio seletivo de pH baixo para detecção de microrganismos deteriorantes em bebidas, cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerante, isotônicos e vinho. O meio tem aplicações nos setores clínico, de cosméticos, análise ambiental, de alimentos e bebidas e CQ industrial.
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Temperatura de incubação: 30 °C
Tempo de incubação: 24–48 h
Meio de cultura
Levedura resistente a conservantes
Nota de análise
As colônias são amarelas
Microrganismos-alvo: levedura, resistente a conservantes
Organismos de CQ
Z. bailii (ATCC 58445)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Zygosaccharomyces lentus: a significant new osmophilic, preservative-resistant spoilage yeast, capable of growth at low temperature
Steels H et al.
Journal of Applied Microbiology, 87(4), 520-527 (1999)
James SA and Stratford M
Yeasts in Food, 171-191 (2003)