MFGL20SF3
Cápsula de preenchimento final Durapore® 0,22 µm, Millipak®
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)