Documentos Principais
MD0HC01FS1
Millipore
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC
D0HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.11 m 2 surface area
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome do produto
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC, D0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Primary clarification directly out of the bioreactor
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
área de filtração
0.11 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
39-69 mg/m2
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
720-1260 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
D0HC
Descrição geral
O meio filtrante de profundidade Millistak+® é oferecido em um formato escalável e descartável, proporcionando maior flexibilidade devido ao seu design modular exclusivo. O Millistak+® MD0HC01FS1 vem em um formato POD de alta capacidade com 32 cm (A) x 62 cm (L) e uma área de filtração de 0,11 m2.
Essa série de meios D0HC oferece desempenho ideal por meio de uma matriz de densidade gradiente, ideal para aplicações de clarificação primária. Os filtros Millistak+® Pod estão disponíveis em três séries distintas de graus de meio para atender às suas necessidades específicas - DE, CE e HC.
O sistema Millistak+® Pod é ideal para uma ampla variedade de aplicações de clarificação primária e secundária, incluindo culturas de células, lisados de levedura e E. coli pós-centrifugação, refolds de E. coli, meios, vacinas, proteínas plasmáticas e soros.
Fácil de usar
Com o design compacto e modular do nosso novo sistema Millistak+® Pod, você pode aumentar a produtividade e reduzir os tempos de ciclo.
A instalação e a configuração do sistema Pod são simples e diretas. O design exclusivo dos adaptadores descartáveis e dos coletores descartáveis facilita a conexão dos filtros Pod ao restante das operações da unidade no processo. A natureza autônoma e descartável do sistema protege os operadores da exposição a riscos biológicos e elimina os requisitos de validação de manutenção e limpeza.
Aplicação
Clarificação primária diretamente do biorreator
Características e benefícios
  • Baixo volume de retenção para maior rendimento do produto
  • Ampla variedade de tipos de meios oferecidos em produtos de camada única e multicamadas
  • Os meios de ação dupla Millistak+ HC melhora a pré-filtração e comprime a clarificação
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • O design descartável patenteado elimina a necessidade de validação de alojamento, CIP ou limpeza
  • Os filtros Pod independentes protegem os operadores da exposição a riscos biológicos
  • A construção robusta é fácil de usar e configurar
  • O tamanho menor facilita o uso em espaços apertados
Especificações
Grau do filtro: D0HC
Por 24 horas de imersão em 10 l de água pura após a autoclavagem (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 100 l/m2 (10 l/ft2) de área de superfície do meio:
Sódio: <3,0 mg/ft2
Cálcio: <0,7 mg/ft2
Magnésio: <0,2 mg/ft2
Mercúrio: <0,01 mg/ft2
Cromo: <0,01 mg/ft2
Alumínio: <0,01 mg/ft2
Potássio: <0,01 mg/ft2
Chumbo: <0,01 mg/ft2
Arsênio: <0,01 mg/ft2
Cobalto: <0,01 mg/ft2
Ferro: <0,01 mg/ft2
Manganês: <0,01 mg/ft2
Titânio: <0,01 mg/ft2
Zinco: <0,01 mg/ft2
Nota de preparo
Método de esterilização
1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 °C
Nota de análise
Condutividade da água do produto a 25 °C: pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e enxágue de água pura de 10 litros por ft2 (100 l/m2) de área de superfície do meio
Extraíveis gravimétricos: Após 24 horas de imersão estática em água pura (Água DI Tipo 1), pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 100 l/m2 de área de superfície do meio
Resíduo de carbono orgânico total (TOC): pós-autoclavagem (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 100 l/m2 de área de superfície do meio
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13